di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: pNPP, ortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, 4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, ortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, Phosphatasesubstrat, 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat

BIN0446-100G BIN0446-25G BIN0446-50G
APOSBIN0446-100GEA 212 EUR
APOSBIN0446-100G APOSBIN0446-25G APOSBIN0446-50G
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Molecular Weight: 371.144 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR