Nicotinsäure (Niacin)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin
BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 161 EUR
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 258
Schmelzpunkt: 236…239 °C (Subl.)
Dichte: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552