Nalidixinsäure Natriumsalz

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

BIN4302-100G BIN4302-25G BIN4302-5G
APOSBIN4302-100GEA 328 EUR
APOSBIN4302-100G APOSBIN4302-25G APOSBIN4302-5G
Nalidixinsäure Natriumsalz
Nalidixinsäure Natriumsalz

Inhibitor of bacterial DNA polymerase.

Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Schmelzpunkt: >280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064376
CAS-Nummer: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR