Ölrot O

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: CI 26125

BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 87 EUR
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Ölrot O
Ölrot O
Formel: C₂₆H₂₄N₄O
Molecular Weight: 408.51 g/mol
Schmelzpunkt: 120…126 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003898
CAS-Nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR