Toluol-α-sulfonylfluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 149 EUR
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR