L-α-Phenylalanin ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
BIP0716-100G
BIP0716-1KG
BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA
21.9
EUR
APOSBIP0716-100G
APOSBIP0716-1KG
APOSBIP0716-500G
L-α-Phenylalanin ≥99,5%
L-α-Phenylalanin
USP, Pyrogen free
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 270…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064227 CAS-Nummer: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 |