3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone

BIP1205-100G
APOSBIP1205-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP1205-100G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 287 °C/265mmHg
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003138
CAS-Nummer: 89-25-8
EINECS: 201-891-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR