PIPES Mononatriumsalz ≥97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, PIPES-Na, Natriumhydrogenpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, Mononatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Mononatriumsalz

BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58 EUR
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES Mononatriumsalz ≥97%
PIPES Mononatriumsalz

  • Buffer

Formel: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065472
CAS-Nummer: 10010-67-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR