Perillartine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(NZ)-N-[(4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methylidene]hydroxylamine, (E)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde oxime
BIP4001-25G
APOSBIP4001-25GEA
56.7
EUR
APOSBIP4001-25G
Perillartine 95%
Perillartine
Formel:
C₁₀H₁₅NO Molecular Weight: 165,232 g/mol Schmelzpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019421 CAS-Nummer: 30950-27-7 |