4-Azidophenyl glyoxal hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
APG
BIPA108-100MG
APOSBIPA108-100MGEA
125
EUR
APOSBIPA108-100MG
4-Azidophenyl glyoxal hydrate
4-Azidophenyl glyoxal hydrate
Photoreactive -Arginine residue reactive
Ref: Ngo,T.T,et al(1981)J.Biol.Chem.256, 11313-11318Ref: Sgro,J, et al(1986)Eur.J.Biochem.154, 69-76
Formel:
C₈H₅N₃O₂·H₂O Molecular Weight: 193,159 g/mol Schmelzpunkt: 95…122 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00150595 CAS-Nummer: 1196151-49-1 |