Ald-Ph-PEG5-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1026-100MG
APOSBIPG1026-100MGEA
493
EUR
APOSBIPG1026-100MG
Ald-Ph-PEG5-t-butyl ester
Ald-Ph-PEG5-t-butyl ester
Formel:
C₂₂H₃₄O₈ Molecular Weight: 426,501 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24539463 CAS-Nummer: 1433996-83-8 |