Amino-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Amino-PEG3-C2-acid, 3-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1032-250MG
APOSBIPG1032-250MGEA
27.7
EUR
APOSBIPG1032-250MG
Amino-PEG3-acid
Amino-PEG3-acid
Formel:
C₉H₁₉NO₅ Molecular Weight: 221,251 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21607085 CAS-Nummer: 784105-33-5 |