Amino-PEG5-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
NH2-PEG5-OH, 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol
BIPG1047-100MG
APOSBIPG1047-100MGEA
40.6
EUR
APOSBIPG1047-100MG
Amino-PEG5-alcohol
Amino-PEG5-alcohol
Formel:
C₁₀H₂₃NO₅ Molecular Weight: 237,293 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD28950782 CAS-Nummer: 34188-11-9 |