1,14-Diamino-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethylene Glycol bis(2-aminoethyl) ether, 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diamine
BIPG1056-250MG
APOSBIPG1056-250MGEA
461
EUR
APOSBIPG1056-250MG
1,14-Diamino-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
1,14-Diamino-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Formel:
C₁₀H₂₄N₂O₄ Molecular Weight: 236,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01365938 CAS-Nummer: 68960-97-4 |