Azido-PEG10-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1111-100MG
APOSBIPG1111-100MGEA
499
EUR
APOSBIPG1111-100MG
Azido-PEG10-acid
Azido-PEG10-acid
Formel:
C₂₃H₄₅N₃O₁₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD26127811 CAS-Nummer: 1644163-57-4 |