Azido-PEG4-Amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Amino-PEG4-Azide, 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanyl Azide, 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine, 1-Amino-14-azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
BIPG1127-1G
APOSBIPG1127-1GEA 393 EUR
APOSBIPG1127-1G
Azido-PEG4-Amine 97%
Azido-PEG4-Amine
Formel: C₁₀H₂₂N₄O₄
Molecular Weight: 262,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20134134
CAS-Nummer: 951671-92-4