Azido-PEG8-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1131-1G
APOSBIPG1131-1GEA
763
EUR
APOSBIPG1131-1G
Azido-PEG8-amine
Azido-PEG8-amine
Formel:
C₁₈H₃₈N₄O₈ Molecular Weight: 438,516 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03453241 CAS-Nummer: 857891-82-8 |