Azido-PEG10-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N3-PEG10-CH2CH2NH2, Azido-PEG-amine (n=10), 32-Azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxadotriacontan-1-amine, O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol
BIPG1132-1G
APOSBIPG1132-1GEA
1010
EUR
APOSBIPG1132-1G
Azido-PEG10-amine
Azido-PEG10-amine
Formel:
C₂₂H₄₆N₄O₁₀ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453246 CAS-Nummer: 912849-73-1 |