Azido-PEG4-PFP ester
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1164-100MG
APOSBIPG1164-100MGEA
545
EUR
APOSBIPG1164-100MG
Azido-PEG4-PFP ester
Azido-PEG4-PFP ester
Formel:
C₁₇H₂₀F₅N₃O₆ Molecular Weight: 457,349 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20926373 CAS-Nummer: 1353012-00-6 |