Biotin-PEG2-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1207-100MG
BIPG1207-50MG
BIPG1207-250MG
APOSBIPG1207-100MGEA
217
EUR
APOSBIPG1207-100MG
APOSBIPG1207-50MG
APOSBIPG1207-250MG
Biotin-PEG2-Amine
Biotin-PEG2-Amine
Formel:
C₁₆H₃₀N₄O₄S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09264745 CAS-Nummer: 138529-46-1 |