Bis-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1249-250MG
APOSBIPG1249-250MGEA
0
EUR
APOSBIPG1249-250MG
Bis-PEG4-acid
Bis-PEG4-acid
Formel:
C₁₂H₂₂O₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201545 CAS-Nummer: 31127-85-2 |