Bromoacetamido-PEG4- NHS ester
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1317-50MG
APOSBIPG1317-50MGEA
157
EUR
APOSBIPG1317-50MG
Bromoacetamido-PEG4- NHS ester
Bromoacetamido-PEG4- NHS ester
Formel:
C₁₇H₂₇BrN₂O₉ Molecular Weight: 483,308 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20229159 CAS-Nummer: 1260139-70-5 |