Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-NH-PEG9-CH2CH2COOH, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxa-4-azatetratriacontan-34-oic acid
BIPG1403-100MG
APOSBIPG1403-100MGEA
30.6
EUR
APOSBIPG1403-100MG
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Formel:
C₃₆H₅₃NO₁₃ Molecular Weight: 707.805 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28385470 CAS-Nummer: 1191064-81-9 |