Fmoc-N-amido-PEG24-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1407-100MG
APOSBIPG1407-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1407-100MG
Fmoc-N-amido-PEG24-acid
Fmoc-N-amido-PEG24-acid
Formel: C₆₆H₁₁₃NO₂₈
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11041159
CAS-Nummer: 2170484-59-8