Fmoc-NH-PEG4-CH2CO2H
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-NH-PEG4-CH2COOH, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azaoctadecan-18-oic acid
BIPG1410-500MG
APOSBIPG1410-500MGEA
522
EUR
APOSBIPG1410-500MG
Fmoc-NH-PEG4-CH2CO2H
Fmoc-NH-PEG4-CH2CO2H
Formel:
C₂₅H₃₁NO₈ Molecular Weight: 473,516 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26142981 CAS-Nummer: 437655-95-3 |