Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1413-500MG
APOSBIPG1413-500MGEA
795
EUR
APOSBIPG1413-500MG
Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH
Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH
Formel:
C₃₃H₄₇NO₁₂ Molecular Weight: 649,726 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27635163 CAS-Nummer: 868594-52-9 |