Hydroxy-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1429-250MG
BIPG1429-1G
APOSBIPG1429-250MGEA
0
EUR
APOSBIPG1429-250MG
APOSBIPG1429-1G
Hydroxy-PEG3-acid
Hydroxy-PEG3-acid
Formel:
C₉H₁₈O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26793743 CAS-Nummer: 518044-49-0 |