Hydroxy-PEG2-CH2CO2H
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1434-1G
APOSBIPG1434-1GEA
243
EUR
APOSBIPG1434-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2H
Hydroxy-PEG2-CH2CO2H
Formel:
C₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 164,156 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20640451 CAS-Nummer: 51951-04-3 |