Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxy-PEG1-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-(2-hydroxyethoxy)propanoate
BIPG1447-1G
BIPG1447-500MG
BIPG1447-5G
APOSBIPG1447-1GEA
69.6
EUR
APOSBIPG1447-1G
APOSBIPG1447-500MG
APOSBIPG1447-5G
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Formel:
C₉H₁₈O₄ Molecular Weight: 190.237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22056310 CAS-Nummer: 671802-00-9 |