Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydroxy-PEG5-Boc, tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate
BIPG1451-500MG BIPG1451-250MG BIPG1451-1G
APOSBIPG1451-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1451-500MG APOSBIPG1451-250MG APOSBIPG1451-1G
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Formel: C₁₇H₃₄O₈
Dichte: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20926402
CAS-Nummer: 850090-09-4