Octaethylene glycol monomethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxapentacosan-25-ol, mPEG8-Alcohol
BIPG1563-1G
APOSBIPG1563-1GEA
294
EUR
APOSBIPG1563-1G
Octaethylene glycol monomethyl ether
Octaethylene glycol monomethyl ether
Formel:
C₁₇H₃₆O₉ Molecular Weight: 384,47 g/mol Siedepunkt: 216 °C Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797152 CAS-Nummer: 25990-96-9 |