Decaethylene glycol monomethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1565-1G
APOSBIPG1565-1GEA
0
EUR
APOSBIPG1565-1G
Decaethylene glycol monomethyl ether
Decaethylene glycol monomethyl ether
Formel:
C₂₁H₄₄O₁₁ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797087 CAS-Nummer: 27425-92-9 |