m-PEG3-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
BIPG1581-500MG
APOSBIPG1581-500MGEA
522
EUR
APOSBIPG1581-500MG
m-PEG3-Amine
m-PEG3-Amine
Formel:
C₇H₁₇NO₃ Molecular Weight: 163,215 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17215909 CAS-Nummer: 74654-07-2 |