t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1802-500MG
BIPG1802-100MG
BIPG1802-1G
APOSBIPG1802-500MGEA
277
EUR
APOSBIPG1802-500MG
APOSBIPG1802-100MG
APOSBIPG1802-1G
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Formel:
C₁₆H₃₁NO₈ Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
756525-91-4 |