21-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1804-100MG
APOSBIPG1804-100MGEA
81.2
EUR
APOSBIPG1804-100MG
21-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
21-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
Formel:
C₂₀H₃₉NO₁₀ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07781255 CAS-Nummer: 882847-13-4 |