t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)carbamate
BIPG1813-100MG
BIPG1813-250MG
BIPG1813-500MG
APOSBIPG1813-100MGEA
79.9
EUR
APOSBIPG1813-100MG
APOSBIPG1813-250MG
APOSBIPG1813-500MG
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Formel:
C₁₇H₃₆N₂O₇ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22056313 CAS-Nummer: 189209-27-6 |