t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-NH-PEG2-CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oic acid
BIPG1825-1G
APOSBIPG1825-1GEA
29
EUR
APOSBIPG1825-1G
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
Formel:
C₁₁H₂₁NO₆ Molecular Weight: 263.288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17019374 CAS-Nummer: 108466-89-3 |