Thiol-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1838-250MG
APOSBIPG1838-250MGEA
270
EUR
APOSBIPG1838-250MG
Thiol-PEG4-acid
Thiol-PEG4-acid
Formel:
C₁₁H₂₂O₆S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
749247-06-1 |