Thiol-PEG6-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1839-250MG
APOSBIPG1839-250MGEA
788
EUR
APOSBIPG1839-250MG
Thiol-PEG6-acid
Thiol-PEG6-acid
Formel:
C₁₅H₃₀O₈S |
MDL:
MFCD26127814 CAS-Nummer: 1347750-77-9 |