Thiol-PEG3-Alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1840-1G
APOSBIPG1840-1GEA
935
EUR
APOSBIPG1840-1G
Thiol-PEG3-Alcohol
Thiol-PEG3-Alcohol
Formel:
C₆H₁₄O₃S Molecular Weight: 166,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116140 CAS-Nummer: 56282-36-1 |