Fast Red RC Salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIR4011-5G
APOSBIR4011-5GEA
21.9
EUR
APOSBIR4011-5G
Fast Red RC Salt
Fast Red RC Salt
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074764 CAS-Nummer: 68025-25-2 |