Sulphamethoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
BIS0149-25G
APOSBIS0149-25GEA 21.9 EUR
APOSBIS0149-25G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
  • Antibodies
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₃S
Molecular Weight: 253,28 g/mol
Schmelzpunkt: 166…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010546
CAS-Nummer: 723-46-6