Sterigmatocystin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIS1401-1MG
APOSBIS1401-1MGEA 46.4 EUR
APOSBIS1401-1MG
Sterigmatocystin
Sterigmatocystin
Formel: C₁₈H₁₂O₆
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 10048-13-2
EINECS: 233-158-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III