D(+)-Saccharose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker
BIS3391-1KG
BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA
27.7
EUR
APOSBIS3391-1KG
APOSBIS3391-500G
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
- Plant tissue culture tested
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342.3 g/mol Schmelzpunkt: 185…190 °C Dichte: 1.58 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |