Spermin Tetrahydrochlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
BIS5943-10G
BIS5943-25G
BIS5943-5G
APOSBIS5943-10GEA
168
EUR
APOSBIS5943-10G
APOSBIS5943-25G
APOSBIS5943-5G
Spermin Tetrahydrochlorid 99%
Spermin Tetrahydrochlorid
For precipitation of DNA from aqueous buffers
Formel:
C₁₀H₃₀Cl₄N₄ Schmelzpunkt: 310…311 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00012914 CAS-Nummer: 306-67-2 EINECS: 206-189-8 |