Sinapinsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 21.9 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapinsäure 98%
Sinapinsäure

  • Protein

Formel: C₁₁H₁₂O₅
Schmelzpunkt: 195…202 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR