PD 169316
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0170-1MG
BISN0170-5MG
BISN0170-10MG
APOSBISN0170-1MGEA
58
EUR
APOSBISN0170-1MG
APOSBISN0170-5MG
APOSBISN0170-10MG
PD 169316
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₀H₁₃FN₄O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12405019 CAS-Nummer: 152121-53-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |