BI-78D3
Lieferant: Apollo Scientific
BISN0178-1MG
APOSBISN0178-1MGEA
36.4
EUR
APOSBISN0178-1MG
BI-78D3
BI-78D3
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₃H₉N₅O₅S₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01313575 CAS-Nummer: 883065-90-5 |