VRT752271
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ulixertinib, BVD 523, N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-4-[5-chloro-2-(propan-2-ylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrrole-2-carboxamide, VRT-752271, VRT752271, BVD-523, (S)-4-(5-Chloro-2-(isopropylamino)pyridin-4-yl)-N-(1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide, BVD523
BISN0179-5MG
APOSBISN0179-5MGEA
102
EUR
APOSBISN0179-5MG
VRT752271
VRT752271
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₁H₂₂Cl₂N₄O₂ Molecular Weight: 433,33 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22628898 CAS-Nummer: 869886-67-9 |