JNK-IN-7
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-[[(E)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl]amino]-N-[4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide, JNKIN-7, JNK-IN-7, JNK-IN7, JNK IN 7, JNKIN7, 3-(4-(Dimethylamino)but-2-enamido)-N-(4-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide
BISN0187-2MG
APOSBISN0187-2MGEA 156 EUR
APOSBISN0187-2MG
JNK-IN-7
JNK-IN-7
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₈H₂₇N₇O₂
Molecular Weight: 493,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25976765
CAS-Nummer: 1408064-71-0